2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936497-1G OR936497-5G
APOSOR936497-1GEA 273 DKK
APOSOR936497-1G APOSOR936497-5G
2-Methylbenzothiazol-6-ol 97%
2-Methylbenzothiazol-6-ol
Formel: C₈H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00227234
CAS-nummer: 68867-18-5