3-Hydroxybenzophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936494-25G OR936494-5G
APOSOR936494-25GEA 1830 DKK
APOSOR936494-25G APOSOR936494-5G
3-Hydroxybenzophenon 97%
3-Hydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002297
CAS-nummer: 13020-57-0