6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936467-1G OR936467-5G
APOSOR936467-1GEA 258 DKK
APOSOR936467-1G APOSOR936467-5G
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone 95%
6-Acetyl-2(3H)-benzothiazolone
Formel: C₉H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02660572
CAS-nummer: 133044-44-7