(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936459-1G OR936459-250MG
APOSOR936459-1GEA 2680 DKK
APOSOR936459-1G APOSOR936459-250MG
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid 95%
(R)-(+)-2-Chlorobutyric acid
Formel: C₄H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00067098
CAS-nummer: 54053-45-1