1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4-Benzenediethanol, 1,4-Phenylenediethanol
OR936439-1G OR936439-5G
APOSOR936439-1GEA 1050 DKK
APOSOR936439-1G APOSOR936439-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene 95%
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molekylvægt: 166.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00666548
CAS-nummer: 5140-03-4