2-Biphenylyl-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
OR936438-1G OR936438-5G
APOSOR936438-1GEA 317 DKK
APOSOR936438-1G APOSOR936438-5G
2-Biphenylyl-methanol 95%
2-Biphenylyl-methanol
Formel: C₁₃H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004620
CAS-nummer: 2928-43-0