2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936381-10G OR936381-1G OR936381-5G
APOSOR936381-10GEA 2270 DKK
APOSOR936381-10G APOSOR936381-1G APOSOR936381-5G
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid 96%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001293
CAS-nummer: 29555-02-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III