2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936368-1G OR936368-25G OR936368-5G
APOSOR936368-1GEA 763 DKK
APOSOR936368-1G APOSOR936368-25G APOSOR936368-5G
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene 95%
2,4,4,6-Tetramethyl-1-oxa-3-aza-2-cyclohexene
Formel: C₈H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014605
CAS-nummer: 26939-18-4