1-Methyl-4-(hydroxy(methyl)ethyl)cyclohexen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936354-100G OR936354-1KG OR936354-500G
APOSOR936354-100GEA 230 DKK
APOSOR936354-100G APOSOR936354-1KG APOSOR936354-500G
1-Methyl-4-(hydroxy(methyl)ethyl)cyclohexen 95%
(±)-α-Terpineol
Formel: C₁₀H₁₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001557
CAS-nummer: 98-55-5