4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,4'-Thiodipyridine, Di(pyridin-4-yl)sulphane
OR936342-1G OR936342-5G
APOSOR936342-1GEA 719 DKK
APOSOR936342-1G APOSOR936342-5G
4,4'-Dipyridyl sulphide 95%
4,4'-Dipyridyl sulphide
Formel: C₁₀H₈N₂S
Molekylvægt: 188.25 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059784
CAS-nummer: 37968-97-1