2-Propyl-1,3-propandiol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936294-1G OR936294-5G
APOSOR936294-1GEA 0 DKK
APOSOR936294-1G APOSOR936294-5G
2-Propyl-1,3-propandiol 95%
2-Propyl-1,3-propanediol
Formel: C₆H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799394
CAS-nummer: 2612-28-4