5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936269-1G OR936269-250MG
APOSOR936269-1GEA 1610 DKK
APOSOR936269-1G APOSOR936269-250MG
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol 95%
5-Phenyl-4-pentyn-1-ol
Formel: C₁₁H₁₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191481
CAS-nummer: 24595-58-2