1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere) 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936250-100G OR936250-1KG OR936250-500G
APOSOR936250-100GEA 164 DKK
APOSOR936250-100G APOSOR936250-1KG APOSOR936250-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere) 95%
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (mix af cis- og transisomere)
Formel: C₈H₁₆O₂
Kogepunkt: 283 °C
Smeltepunkt: 35 °C
Massefylde: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 161 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001512
CAS-nummer: 105-08-8