3-Butylacetylacetone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-n-Butyl-2,4-pentanedione
OR936245-1G OR936245-25G OR936245-5G
APOSOR936245-1GEA 985 DKK
APOSOR936245-1G APOSOR936245-25G APOSOR936245-5G
3-Butylacetylacetone 98%
3-Butylacetylacetone
Formel: C₉H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026235
CAS-nummer: 1540-36-9