1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrrole
OR936206-1G OR936206-5G
APOSOR936206-1GEA 480 DKK
APOSOR936206-1G APOSOR936206-5G
1-(2-Chloroethyl)pyrrole 95%
1-(2-Chloroethyl)pyrrole
Formel: C₆H₈ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191330
CAS-nummer: 77200-24-9