1,5-Dihydroxynaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR936200-100G OR936200-500G
APOSOR936200-100GEA 183 DKK
APOSOR936200-100G APOSOR936200-500G
1,5-Dihydroxynaphthalen 98%
1,5-Dihydroxynaphthalen
Formel: C₁₀H₈O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003980
CAS-nummer: 83-56-7