2-Chlor-3-pyridinboronsyre 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9357-100G OR9357-25G OR9357-5G
APOSOR9357-100GEA 2270 DKK
APOSOR9357-100G APOSOR9357-25G APOSOR9357-5G
2-Chlor-3-pyridinboronsyre 96%
2-Chlor-3-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BClNO₂
Smeltepunkt: 121 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094997
CAS-nummer: 381248-04-0