2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxylic acid
OR9354-1G OR9354-10G OR9354-5G
APOSOR9354-1GEA 623 DKK
APOSOR9354-1G APOSOR9354-10G APOSOR9354-5G
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid 98%
2,4-Dimethyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formel: C₆H₇NO₂S
Smeltepunkt: 233…235 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00052943
CAS-nummer: 53137-27-2