5-Chlor-2-pyridinboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9343-1G OR9343-5G
APOSOR9343-1GEA 1040 DKK
APOSOR9343-1G APOSOR9343-5G
5-Chlor-2-pyridinboronsyre
5-Chlor-2-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₅BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368862
CAS-nummer: 652148-91-9