3-Chlor-o-anisidin 95+%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 3-Chloro-2-methoxyaniline

OR9341-1G OR9341-25G OR9341-5G
APOSOR9341-1GEA 164 DKK
APOSOR9341-1G APOSOR9341-25G APOSOR9341-5G
3-Chlor-o-anisidin 95+%
3-Chlor-o-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Molekylvægt: 157.6 g/mol
Kogepunkt: 246 °C
Massefylde: 1.231 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060607
CAS-nummer: 51114-68-2

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR