2,6-Dichlor-3-pyridinboronsyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9340-1G OR9340-5G
APOSOR9340-1GEA 164 DKK
APOSOR9340-1G APOSOR9340-5G
2,6-Dichlor-3-pyridinboronsyre 97%
2,6-Dichlor-3-pyridinboronsyre
Formel: C₅H₄BCl₂NO₂
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094989
CAS-nummer: 148493-34-9