5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR9336-1G OR9336-250MG
APOSOR9336-1GEA 251 DKK
APOSOR9336-1G APOSOR9336-250MG
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₆N₂S
Kogepunkt: 152 °C/1,6mmHg
Smeltepunkt: 97…98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059740
CAS-nummer: 19933-24-5