3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR9335-1G OR9335-250MG
APOSOR9335-1GEA 491 DKK
APOSOR9335-1G APOSOR9335-250MG
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 194…195 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00665859
CAS-nummer: 20583-31-7