2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933407-25G OR933407-5G
APOSOR933407-25GEA 1480 DKK
APOSOR933407-25G APOSOR933407-5G
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine 95%
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
Formel: C₈H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006347
CAS-nummer: 2168-13-0