5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933395-1G OR933395-5G
APOSOR933395-1GEA 567 DKK
APOSOR933395-1G APOSOR933395-5G
5-Norbornene-2,3-dimethanol 95%
5-Norbornene-2,3-dimethanol
Formel: C₉H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00474435
CAS-nummer: 85-39-2