2,4-Heptadien-6-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR933379-5G OR933379-1G
APOSOR933379-5GEA 2730 DKK
APOSOR933379-5G APOSOR933379-1G
2,4-Heptadien-6-one 95%
2,4-Heptadien-6-one
Formel: C₇H₁₀O
Kogepunkt: 88 °C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059238
CAS-nummer: 3916-64-1