2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933369-1G
OR933369-250MG
APOSOR933369-1GEA
889
DKK
APOSOR933369-1G
APOSOR933369-250MG
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol 95%
2-Chloro-3-nitropyridin-4-ol
Formel:
C₅H₃ClN₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07778466 CAS-nummer: 629655-23-8 |