2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR933332-10G OR933332-1G OR933332-5G
APOSOR933332-10GEA 7100 DKK
APOSOR933332-10G APOSOR933332-1G APOSOR933332-5G
2-(Ammoniooxy)propane chloride 98%
2-(Ammoniooxy)propane chloride
Formel: C₃H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231457
CAS-nummer: 4490-81-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III