H-D-Nle-OMe·HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: D-Norleucine methyl ester hydrochloride
OR933329-10G OR933329-1G OR933329-5G
APOSOR933329-10GEA 4310 DKK
APOSOR933329-10G APOSOR933329-1G APOSOR933329-5G
H-D-Nle-OMe·HCl 98%
H-D-Nle-OMe·HCl
Formel: C₇H₁₅NO₂·HCl
Molekylvægt: 181.7 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 60687-33-4