Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933169-1G OR933169-25G
APOSOR933169-1GEA 0 DKK
APOSOR933169-1G APOSOR933169-25G
Piperidine-1-sulphonyl chloride 97%
Piperidine-1-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03250329
CAS-nummer: 35856-62-3