Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933168-1G OR933168-25G OR933168-5G
APOSOR933168-1GEA 327 DKK
APOSOR933168-1G APOSOR933168-25G APOSOR933168-5G
Sodium glycochenodeoxycholate 95%
Sodium glycochenodeoxycholate
Formel: C₂₆H₄₂NNaO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036743
CAS-nummer: 16564-43-5