2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933162-1G OR933162-250MG
APOSOR933162-1GEA 3770 DKK
APOSOR933162-1G APOSOR933162-250MG
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(1,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide
Formel: C₇H₁₀ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04968641
CAS-nummer: 957261-65-3