4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933125-1G OR933125-25G OR933125-5G
APOSOR933125-1GEA 985 DKK
APOSOR933125-1G APOSOR933125-25G APOSOR933125-5G
4-Chloro-6-nitro-m-cresol 95%
4-Chloro-6-nitro-m-cresol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007114
CAS-nummer: 7147-89-9