Tetramethyl-1,3-cyclobutandion
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933088-100G OR933088-25G
APOSOR933088-100GEA 538 DKK
APOSOR933088-100G APOSOR933088-25G
Tetramethyl-1,3-cyclobutandion
Tetramethyl-1,3-cyclobutanedione
Formel: C₈H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001331
CAS-nummer: 933-52-8