Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933048-1G OR933048-5G
APOSOR933048-1GEA 610 DKK
APOSOR933048-1G APOSOR933048-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7(4H)-one
Formel: C₆H₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09746272
CAS-nummer: 29274-23-5