3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR933025-100G OR933025-25G
APOSOR933025-100GEA 0 DKK
APOSOR933025-100G APOSOR933025-25G
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion 98%
3,6-Dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion
Formel: C₆H₈O₄
Kogepunkt: 138…142 °C/8mmHg
Smeltepunkt: 116…126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011685
CAS-nummer: 95-96-5