Methylindol-1-carboxylat 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 1H-indole-1-carboxylate
OR933004-1G OR933004-5G
APOSOR933004-1GEA 1430 DKK
APOSOR933004-1G APOSOR933004-5G
Methylindol-1-carboxylat 95%
Methylindol-1-carboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
Molekylvægt: 175.19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 39203-20-8