3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932950-1G OR932950-250MG
APOSOR932950-1GEA 806 DKK
APOSOR932950-1G APOSOR932950-250MG
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride 95%
3,3-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11043097
CAS-nummer: 648921-37-3