tert-Butyl glycolate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR932881-100G OR932881-25G OR932881-5G
APOSOR932881-100GEA 1290 DKK
APOSOR932881-100G APOSOR932881-25G APOSOR932881-5G
tert-Butyl glycolate 95%
tert-Butyl glycolate
Formel: C₆H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03452739
CAS-nummer: 50595-15-8