Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine
OR932877-1G
OR932877-250MG
OR932877-5G
APOSOR932877-1GEA
1180
DKK
APOSOR932877-1G
APOSOR932877-250MG
APOSOR932877-5G
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formel:
C₃₀H₃₀N₁₀ Molekylvægt: 530.64 g/mol Smeltepunkt: 132…143 °C Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD09265124 CAS-nummer: 510758-28-8 |