1,1-Diethylcarbamid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932849-25G OR932849-5G
APOSOR932849-25GEA 2030 DKK
APOSOR932849-25G APOSOR932849-5G
1,1-Diethylcarbamid 97%
1,1-Diethylcarbamid
Formel: C₅H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007960
CAS-nummer: 634-95-7