1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932834-1G OR932834-5G OR932834-25G
APOSOR932834-1GEA 600 DKK
APOSOR932834-1G APOSOR932834-5G APOSOR932834-25G
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole 95%
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Formel: C₉H₁₈N₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011682
CAS-nummer: 54925-64-3