2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932809-1G OR932809-25G OR932809-5G
APOSOR932809-1GEA 1040 DKK
APOSOR932809-1G APOSOR932809-25G APOSOR932809-5G
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan 95%
2-(3-Chlorpropyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₆H₁₁ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043135
CAS-nummer: 16686-11-6