4-Benzoylbutyric acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932647-100G OR932647-25G OR932647-5G
APOSOR932647-100GEA 1230 DKK
APOSOR932647-100G APOSOR932647-25G APOSOR932647-5G
4-Benzoylbutyric acid 95%
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004411
CAS-nummer: 1501-05-9