Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932646-1G OR932646-5G
APOSOR932646-1GEA 709 DKK
APOSOR932646-1G APOSOR932646-5G
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate 95%
Methyl-4-(4-aminophenyl)butanoate
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366753
CAS-nummer: 20637-09-6