2-Octen-4-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932607-1G OR932607-5G
APOSOR932607-1GEA 1530 DKK
APOSOR932607-1G APOSOR932607-5G
2-Octen-4-one 95%
2-Octen-4-one
Formel: C₈H₁₄O
Molekylvægt: 126.20 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061023
CAS-nummer: 4643-27-0