2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR932562-1G OR932562-5G OR932562-10G
APOSOR932562-1GEA 382 DKK
APOSOR932562-1G APOSOR932562-5G APOSOR932562-10G
2,2'-Dipyrrolylmethane 95%
2,2'-Dipyrrolylmethane
Formel: C₉H₁₀N₂
Kogepunkt: 120 °C/2,25mmHg
Smeltepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03931560
CAS-nummer: 21211-65-4