Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methyl 2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
OR932561-250MG
OR932561-1G
APOSOR932561-250MGEA
1290
DKK
APOSOR932561-250MG
APOSOR932561-1G
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-(bromomethyl)-6-nitrobenzoate
Formel:
C₉H₈BrNO₄ Molekylvægt: 274.0700 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04114314 CAS-nummer: 61940-21-4 UN nummer: 3261 ADR: 8 III |