1,2-Diphenylethylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932559-25G OR932559-5G
APOSOR932559-25GEA 6590 DKK
APOSOR932559-25G APOSOR932559-5G
1,2-Diphenylethylamin 97%
1,2-Diphenylethylamin
Formel: C₁₄H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008063
CAS-nummer: 25611-78-3