Isopropyl methanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR932406-25G OR932406-100G
APOSOR932406-25GEA 291 DKK
APOSOR932406-25G APOSOR932406-100G
Isopropyl methanesulphonate 97%
Isopropyl methanesulphonate
Formel: C₄H₁₀O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047802
CAS-nummer: 926-06-7